Learn More
Drummond™ Originale tragbare Pipet-Aid™ Pipettierhilfe
Sichere Alternative zum Mundpipettieren im Labor
Marke: Drummond™ 07897-32
701.10 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der anwenderfreundliche Volumen-Kontrollmechanismus ermöglicht eine präzise Flüssigkeitsaufnahme und -zufuhr
- Das Rückschlagventil schützt vor versehentlichem Eindringen von Flüssigkeit in den Griff
- Kann mit Glas- oder Kunststoffpipetten verwendet werden
- Autoklavierbare Komponenten
Bestellinformation
Informationen zur Verfügbarkeit von Ersatzteilen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Certifications
CE, Euro-Version
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Laborpipettierung | |
Pipettierhilfe, TC, Nasenstück |
Tragbarer Füller/Spender | |
Glas- oder Kunststoffpipetten | |
220 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Drummond™ Originale tragbare Pipet-Aid™ Pipettierhilfe > 220 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur