missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ Wiederverwendbare Röhrchen mit PTFE-beschichteter Verschlusskappe mit Gummidichtungseinlage

Schwarze Phenolharz-Kappe mit PTFE-beschichteter Gummieinlage

Marke:  DWK Life Sciences 45066A-20150

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11858452

  • 1610.00 CHF / 192 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Schwarze Phenolharz-Kappe mit PTFE-beschichteter Gummieinlage

  • Weiße Beschriftungsfläche
  • Kappe aus schwarzem Phenolharz

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

ASTM E982, Typ VI, Klasse B
Phenolharz
125 mm
Beschriftungsfläche
18-415
Schraubverschluss
Schwarz
25 ml
Borosilikatglas
PTFE, Gummi
20 mm
Wiederverwendbares Teströhrchen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Wiederverwendbare Röhrchen mit PTFE-beschichteter Verschlusskappe mit Gummidichtungseinlage > Außendurchmesser x Länge:20 x 125mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt