Learn More
Labcon SuperClear™ freistehende 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Freistehende Röhrchen mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich.
53.35 CHF - 318.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 2,0 ml |
Farbe | Naturfarben |
Material | Polypropylenharz |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16654112
![]() |
Labcon
3620-870-000-9 |
Not Included | 500 Röhrchen/Beutel/10 Beutel/Karton |
53.35 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16664112
![]() |
Labcon
3621-870-000-9 |
Screw Cap | 500 Röhrchen und 500 Kappen in separaten Beuteln/Pkg.;10 Pkg./Karton |
318.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16674112
![]() |
Labcon
3621-875-000-9 |
Attached Cap | 50 Röhrchen / Beutel/10 Beutel / Pkg./10 Pkg. / Karton |
211.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen
- Freistehende Röhrchen
- Mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugieren bis 20.000 g
- Tiefkühlbar bis -80 °C; autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
2,0 ml | |
Polypropylenharz | |
2,0 ml | |
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen | |
20.000 RZB |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Zentrifugation | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
Ja |