Learn More
Labcon SuperClear™ 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich
Marke: Labcon 3611-870-000-9
71.51 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
- Die Verschlüsse sind mit einem integrierten Ethylen-Propylen-O-Ring versehen
- Mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugieren bis 20.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
1,5 ml | |
Polypropylenharz | |
500 Röhrchen und 500 Kappen in separaten Beuteln / Pkg./10 Pkg. / Karton | |
Unsteril | |
Ja | |
20.000 RZB |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Zentrifugation | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen | |
Screw Cap |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen > 500 Röhrchen und 500 Kappen in separaten Beuteln pro Packung/10 Packungen pro Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur