Learn More
Labcon SuperClear™ 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich
53.25 CHF - 248.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 1,5 ml |
Farbe | Naturfarben |
Material | Polypropylenharz |
Produktcode | Marke | Verpackung | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16624112
![]() |
Labcon
3610-870-000-9 |
500 / Beutel/10 Beutel / Karton | Not Included |
53.25 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16634112
![]() |
Labcon
3611-870-000-9 |
500 Röhrchen und 500 Kappen in separaten Beuteln / Pkg./10 Pkg. / Karton | Screw Cap |
248.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16644112
![]() |
Labcon
3611-875-000-9 |
50 Röhrchen / Beutel/10 Beutel / Pkg./10 Pkg. / Karton | Attached Cap |
203.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen
- Die Verschlüsse sind mit einem integrierten Ethylen-Propylen-O-Ring versehen
- Mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugieren bis 20.000 g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
1,5 ml | |
Polypropylenharz | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
Ja |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Zentrifugation | |
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen | |
20.000 RZB |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen