Learn More
Merck Luminata Forte Western HRP-Substrat, 100 ml
Vorgemischtes, gebrauchsfertiges Chemolumineszenz-Reagens für den HRP-Nachweis.
Marke:  Merck WBLUF0100
Artikelnummer. 10394675
  • 267.00 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Reagenz enthält verschiedene in Western Blot Assays verwendete Antikörper, die das Detektionsspektrum und die Empfindlichkeit verbessern.
  • Zur einfachen Anwendung bereits vorgemischt, wodurch eine Kreuzkontamination der Reagenzien vermieden wird.
  • Breites Empfindlichkeitsspektrum, wodurch alle Detektionsanforderungen abgedeckt werden.
  • Konsistente Ergebnisse aufgrund geringer Pipettierfehleranfälligkeit.
  • Stabil bei 4 °C und bei Raumtemperatur, was die Aufbewahrung am Arbeitsplatz erlaubt.
  • Bessere Detektionsergebnisse im Vergleich zu Konkurrenzprodukten.
  • Kompatibel sowohl mit PVDF- als auch Nitrocellulosemembranen sowie mit allen üblichen Puffern und Blockierungsreagenzien.
Sofern in diesem Katalog oder anderen Dokumentationen des Unternehmens zu den jeweiligen Produkten nicht anders angegeben, sind unsere Produkte ausschließlich für Forschungszwecke vorgesehen und dürfen für keinen anderen Zweck verwendet werden. Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf, die unautorisierte kommerzielle Nutzung, diagnostische Anwendungen in vitro, therapeutische Anwendungen ex vivo oder in vivo sowie jegliche Art der Einnahme durch oder Applikation an Menschen oder Tieren.
Anwendungsbereiche:
Western Blots, Dot/Slot Blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
18° bis 24 °C
Dot/Slot-Blots, Western-Blotting
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Merck Luminata Forte Western HRP-Substrat, 100 ml > 100 ml