Learn More
Schwefelsäurelösung 0,25 M (0,5 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10518810
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwefelsäurelösung 0,25 M (0,5 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10518810
2,5 l
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Artikelnummer. 10518810
Marke: Fisher Chemical J/8440/17
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Schwefelsäurelösung 0,25 M (0,5 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oilMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
pH 1,5
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 1 mmHg bei 20 °C.
Menge 2,5 l
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2525193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2025 Catalog NumberJ/8440/17,J/8440/PB15
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, 0.25M solution, (0.5N)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäurelösung 0,25 M (0,5 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™ >