Learn More
Schwefelsäure min. 95 % d=1.83, SLR, reinst, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 5L
Gehäuse 25L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Spezifikation
Spezifikation
pH | 1 |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | 10 °C |
Siedepunkt | 290 °C |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Dampfdruck | 1 mmHg 146 |
Menge | 1 l |
Viskosität | 21 mPa bei 25 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 98.07g/mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2538855 | Analysenzertifikat | 11/06/2025 | S/9160/27,S/9160/26,S/9160/25,S/9160/PB17,S/9160/PC17,S/9160/PB15,S/9160/PB21 |
2531985 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | S/9160/27,S/9160/26,S/9160/25,S/9160/PB17,S/9160/PC17,S/9160/PB15,S/9160/PB21 |
2529284 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | S/9160/27,S/9160/26,S/9160/25,S/9160/PB17,S/9160/PC17,S/9160/PB15,S/9160/PB21 |
2526723 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | S/9160/27,S/9160/26,S/9160/25,S/9160/PB17,S/9160/PC17,S/9160/PB15,S/9160/PB21 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfuric acid
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure min. 95 % d=1.83, SLR, reinst, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur