Learn More
Schwefelsäure, min. 90 %, d = 1,83, SLR, reinst, für Milchtests (Gerbertest), Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2,5 l
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Beschreibung
H2O4S, CAS-Nummer 7664-93-9, Elektrolytsäure, Tauchsäure, Diwasserstoffsulfat, Acid sulfurique, Acidum sulfuricum, Batteriesäure, Schwefelsäure, Mattronensäure, Vitriolöl, braunes Vitriolöl, 2,5 l, 290 °C, CHEBI:26836, Farblos, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, Schwefelsäure
Spezifikation
Spezifikation
pH | 1 |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | 10 °C |
Siedepunkt | 290 °C |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Dampfdruck | 1 mmHg 146 |
Menge | 1 L |
Viskosität | 21 mPa bei 25 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Synonym | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
32Stunden
2Minuten
44Sekunden
7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure, min. 90 %, d = 1,83, SLR, reinst, für Milchtests (Gerbertest), Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur