Learn More
Amidosulfonsäure, ≥99.5% (alkalimetrisch), Honeywell™
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 2.5 kg
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Amidosulfonsäure |
Glührückstand | ≤ 0.02 % |
Menge | 5 kg |
Strukturformel | NH2SO3H |
UN-Nummer | 2967 |
Formelmasse | 97.09 mol |
Reinheit (%) | ≥99.5 % (alkalimetrisch) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulphamic acid
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulphamic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Amidosulfonsäure, ≥99.5% (alkalimetrisch), Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur