Learn More
Amidosulfonsäure, ≥99.5% (alkalimetrisch), Honeywell™
Artikelnummer. 15660860 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 2.5 kg
≥99.5 % (alkalimetrisch)
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5329-14-6
Summenformel H3NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 97.088
MDL-Nummer MFCD00011603
InChI-Schlüssel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Amidosulfonsäure, Amidoschwefelsäure, Aminosulfonsäure, Imidosulfonsäure, Aminoschwefelsäure, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC-Name Sulfamidsäure
SMILES NS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amidosulfonsäure
Glührückstand ≤ 0.02 %
Menge 1 kg
Strukturformel NH2SO3H
UN-Nummer 2967
Formelmasse 97.09 mol
Reinheit (%) ≥99.5 % (alkalimetrisch)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphamidic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Amidosulfonsäure, ≥99.5% (alkalimetrisch), Honeywell™ >