Learn More
Amidosulfonsäure, 98 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Aussehen | Pulver |
Chemischer Name oder Material | Amidosulfonsäure |
Farbe | Weiß |
Schmelzpunkt | 209 °C |
Dichte | 2.1 g/cm3 |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 3 kg |
Strukturformel | NH2SO3H |
UN-Nummer | UN2967 |
Formelmasse | 97.09 mol |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Amidosulfonsäure, 98 %, Reagenzienqualität, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur