Learn More
Bernsteinsäureanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Succinic anhydride is used as a sizing agent and curative for epoxy resin. It acts as an additive in paper production. It is utilized in the preparation of covalently cross-linked oxidized-alginate and N-succinyl-chitosan hydrogels. It serves as an intermediate for functionalized oxide surfaces on a chip and for polyester resins. Further, it finds use in cosmetics, pharmaceuticals and in coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Succinanhydrid wird als Leimungs- und Kurativmittel für Epoxidharz verwendet. Es wirkt als Additiv in der Papierproduktion. Es wird bei der Herstellung kovalent quervernetzter oxidierter Alginat- und N-Succinylchitosanhydrogele verwendet. Es dient als Zwischenprodukt für funktionalisierte Oxidoberflächen auf Chips und für Polyesterharze. Darüber hinaus findet es Anwendung in Kosmetika, Pharmazeutika und Beschichtungen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Löslich in Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff und Alkohol. Schwer löslich in Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkoholen und Aminen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Succinic anhydride |
Schmelzpunkt | 118°C to 121°C |
Siedepunkt | 261°C |
Prozentgehaltsbereich | 0.99 |
Beilstein | 108441 |
Merck Index | 148870 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform;Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and alcohol; Slightly soluble in ether; Insoluble in water. |
Formelmasse | 100.07 |
Reinheit (%) | 99% |
Dichte | 1.572 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251607 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A12245.30,A12245.0B,A12245.36,A12245.0I |
10249480 | Analysenzertifikat | 31/01/2024 | A12245.30,A12245.0B,A12245.36,A12245.0I |
Q12H028 | Analysenzertifikat | 23/06/2023 | A12245.30,A12245,A12245.0B,A12245.36,A12245.0I |
10243373 | Analysenzertifikat | 22/09/2022 | A12245.30,A12245.0B,A12245.36,A12245.0I |
S17I027 | Analysenzertifikat | 23/06/2022 | A12245.30,A12245.0B,A12245.36,A12245.0I |
Sicherheit und Handhabung
- Succinic anhydride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Succinic anhydride