Learn More
Bernsteinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10003753
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bernsteinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10003753
250g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250g
500g
1kg
2,5kg
10kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10003753
Marke: Thermo Scientific Acros 158742500
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-15-6
Summenformel C4H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
MDL-Nummer MFCD00002789
InChI-Schlüssel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC-Name Butandisäure
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 185,0 bis 190,0 °C
Siedepunkt 235,0 °C
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel HO2CCH2CH2CO2H
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 80 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: 1 kg/l kochendes Wasser, 1 g/18,5ml Alkohol - 1 g/6,3 ml Methanol, 1 g/36 ml Aceton - 1 g/20 ml Glycerin, praktisch unlöslich in Petrolether, Benzol, Kohlenstoffdisulfid und Kohlenstofftetrachlorid
Formelmasse 118.09
Reinheit (%) 99%
Menge 250g
Flammpunkt 206 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bernsteinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >