Learn More
Bernsteinsäure, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bernsteinsäure (Succinylsäure) |
CAS | 110-15-6 |
Summenformel | C4H6O4 |
MDL-Nummer | MFCD00002789 |
Synonym | Bernsteinsäure, Dihydrofumarsäure, Bernsteininsäure, Wermutsäure, Succinat, Ethylensuccinsäure, 1,2-Ethandicarboxylsäure, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid |
InChI-Schlüssel | KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC(=O)CCC(O)=O |
IUPAC-Name | Butandisäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 118.09 |
PubChem CID | 1110 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bernsteinsäure, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur