Learn More
Succinylsäure, freie Säure, ≥ 99 %, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15875188
Succinylsäure, freie Säure, ≥ 99 %, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15875188 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 15875188
Marke: Thermo Scientific J21900.36
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 110-15-6
Summenformel C4H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 118.088
MDL-Nummer MFCD0000278
InChI-Schlüssel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC-Name Butandisäure
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic acid
Schmelzpunkt 186°bis 188 °C
Siedepunkt 235 °C
Strukturformel HOOCCH2CH2COOH
Beilstein 1754069
Formelmasse 118.09
Reinheit (%) ≥99%
Dichte 1,56
Menge 500 g
Flammpunkt > 110 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Relative Dichte 1,56
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer186994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog NumberJ21900.36,J21900.A1
Chargennummer194819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog NumberJ21900.36,J21900.A1
Chargennummer177591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog NumberJ21900.36,J21900.A1
Chargennummer177780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog NumberJ21900.36,J21900.A1
Chargennummer183628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog NumberJ21900.36,J21900.A1
Name des Produkts
Succinylsäure, freie Säure, ≥ 99 %, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals >