Learn More
Invitrogen™ Streptavidin-Protein, DyLight™ 680
Protein
Marke: Invitrogen™ 21848
Beschreibung
Streptavidin-Protein, DyLight-Konjugat 680, 21848, von Invitrogen, 21848 von Invitrogen. Spezies-Reaktivität: ; Anwendungen: ELISA, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Immunpräzipitation, Western Blot.
Thermo Scientifics Streptavidin DyLight-Konjugate sind Präparate aus Streptavidin-Biotin-bindenden Proteinen, die mit Thermo Scientifics DyLight-Fluoren für die Verwendung in leistungsstarken Fluoreszenzassays und Zellbildgebung gekennzeichnet sind. Das Streptavidin-Biotin-bindende Protein wird als hochfunktionelle Konjugate angeboten, alle der neun verschiedenen DyLight Fluoreszenzfarbstoffe haben Absorptionsspektren von350 nm bis 777 nm und helle Emissionsspektren, die den wichtigsten Ausgangswellenlängen gängiger Fluoreszenzmikroskope und -Imager entsprechen. Dylight-Konjugate weisen in vielen Anwendungen eine höhere Fluoreszenzintensität und Fotostabilität auf als Alexa Fluor*-, Cy*- und LI-COR*-Farbstoffe und bleiben über einen breiten pH-Bereich (pH 4 bis 9) stark fluoreszierend. 21848 enthält 1 ml Protein in dunkelgrüngefärbter Flüssigkeit bei einer Konzentration von 1 mg/ml.
Spezifikation
1mg/mL | |
Kurzbezeichnung | |
7,2 | |
RUO | |
Flüssig | |
Gereinigt | |
Streptavidin |
DyLight 680 | |
PBS mit 1 % BSA und 0,02 % Natriumazid; pH 7,2 | |
1 ml | |
4 °C | |
ELISA, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Immunpräzipitation, Western Blot | |
Nicht zutreffend |