Learn More
Eppendorf™ Rotor F-45-18-17-Cryo, inkl. Rotordeckel, für Centrifuge 5430
Marke: Eppendorf™ 5427705007
604.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Typ: Rotor F-45-18-17-Cryo mit Rotordeckel
Spezifikation
CryoTube Rotor | |
18 x 1,0/2 ml | |
8.320 × g | |
8.900 U/min |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotor F-45-18-17-Cryo, inkl. Rotordeckel, für Centrifuge 5430 > Fassungsvermögen:18 x 1,0/2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur