Learn More
Invitrogen™ Streptavidin-Protein, APC
Protein
Marke:  Invitrogen™ 21629
Artikelnummer. 10301274
  • 428.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
Streptavidin-Protein, APC-Konjugat, 21629, von Invitrogen, 21629 von Invitrogen. Spezies-Reaktivität: ; Anwendungen: ELISA, Western-Blot.
Streptavidin ist ein Biotin-bindendes Protein, das ursprünglich aus Streptomyces avidinii isoliert wurde. Im Gegensatz zu Avidin enthält Streptavidin kein Kohlenhydrat und hat einen leicht sauren isoelektrischen Punkt von 5. Thermo Scientific Streptavidin-Produkte verwenden eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53.000 Dalton und einem nahezu neutralen pl Streptavidin ist ein tetramerisches Protein, bei dem jede Teileinheit ein Biotin mit einer Affinität bindet, die der von Avidin ähnelt. Guanidiniumchlorid dissoziiert Avidin und Streptavidin in Untereinheiten, Streptavidin ist jedoch widerstandsfähiger gegen Dissoziation. Phycobiliprotein-Konzentration 0,5 mg/ml (bestimmt durch Absorption = 73 bei 650 nm für eine 1%ige Lösung nur für jene APC-Moleküle, an die mindestens ein Molekül aktives Streptavidin gebunden ist) Allophycocyanin Quelle: Arbeitsverdünnungsbereich Spirulina platensis: 1:50 bis 1:200 für die meisten Anwendungen. Absorptionsmaxima: 650 nm Emissionsmaximum: 650  nm Wiederherstellung und Lagerung: Gefriergetrocknetes Produkt bei 4 °C bis zur Rekonstitution lagern. Mit 0,5 ml destilliertem Wasser wiederherstellen. Zentrifugieren Sie das Produkt, wenn es nach der Rekonstitution nicht vollständig klar ist. Um die Klarheit zu beurteilen, ziehen Sie das Produkt in eine Pasteurpipette. Bei 4 °C lagern. [Nicht einfrieren]. Nach dem Verdünnen maximal einen Tag verwenden. Herkunftsland: USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
APC
PBS mit 15 mg/ml BSA und 0,05 % Natriumazid
RUO
Lyophilisiert
Gereinigt
Streptavidin
Kurzbezeichnung
0,5 ml
4 °C
ELISA, Western Blot.
Nicht zutreffend
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Streptavidin-Protein, APC > 0,5 ml; APC