Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin - Agarose
Streptavidin - Agarose
Marke:  Molecular Probes™ 434341
Artikelnummer. 10502255
  • 860.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Reaktivität: SA-Seph 4B reagiert mit Biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mg Streptavidin/ml Sepharose-Gel
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
Flüssige Suspension
2 mL
Nasseis
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYE367760 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2023 Catalog Number434341
ChargennummerXB325169 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2022 Catalog Number434341
ChargennummerWC315875 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/03/2021 Catalog Number434341
ChargennummerUH286917 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2019 Catalog Number434341
ChargennummerTJ270004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2018 Catalog Number434341
Name des Produkts
Molecular Probes™ Streptavidin - Agarose > 2 ml