Learn More
Fisherbrand™ Septum für 13 mm Bördelkappe
Einseitig laminiert mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial.
Marke:  Fisherbrand™ 13 02 0474
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11824960
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • 13 mm
  • Trägermaterialien haben unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften, Temperaturbeständigkeit, Wiederverschließbarkeit, Sauberkeit, Härte, Dicke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
13 mm
1000
Rot-Orange, Durchsichtig
TEF
1,3 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 13 mm Bördelkappe > N. Gummi/TEF rot-orange/durchsichtig ,1.3 mm Dicke ,60° Shore A