Learn More
Hecht Karl™ ASTM-Zentrifugengläser,zylindrisch
Cylindrical Assistant™ Centrifuge Tubes ASTM feature a conical bottom, with ASSISTENT-PERMANENT fused blue graduation marks. Manufactured from borosilicate glass 3.3, they comply with ASTM D 96 DIN 51793.
Marke: Hecht Karl™ 40930010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Cylindrical centrifuge tubes with conical bottom
- ASSISTANT-PERMANENT fused blue graduations
- Borosilicate glass 3.3
Spezifikation
ASTM D 96 DIN 51793 | |
Borosilikatglas (3.3) | |
Zylindrisch | |
Konisch |
100 mL | |
Centrifuge applications and general lab use | |
3.4 oz. | |
Zentrifugenröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hecht Karl™ ASTM-Zentrifugengläser,zylindrisch > Form:Zylindrisch
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur