Learn More
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16674724
|
IBA Lifesciences
2-5030-002 |
4 mL |
157.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16684724
|
IBA Lifesciences
2-5030-010 |
20 mL |
836.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16694724
|
IBA Lifesciences
2-5030-025 |
50 mL |
1300.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17277810
![]() |
IBA Lifesciences
2-5030-500 |
1.000 ml |
21245.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Strep-Tactin™XT 4Flow™ ist eine 4%ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™XT, die sich für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen eignet.
- Aufgrund des breiten pH-Wert-Spektrums, ausgezeichneter Druckstabilität, hervorragender Target-Reinheit (> 95 %) und der höchsten Bindungsaffinität wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine in geringer Menge oder mit schwierigen Anforderungen.
- Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
- Darüber hinaus ermöglicht Strep-Tactin™XT 4Flow™ die Anwendung von Vergällungsmitteln wie Harnstoff.
- Im Vergleich zu Strep-Tactin™XT 4Flow™ hat Strep-Tactin™XT 4Flow™ eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™XT, was zu einer 2-fach höheren Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
- Die Suspension kann statt zur Chargenaufreinigung zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
- Zum Packen einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50%ige Suspension erforderlich.
Nur für Forschungszwecke.