Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ High Capacity Resin
Strep-Tactin™XT 4Flow™ High Capacity Resin ist eine 50%ige Suspension zur Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Marke: IBA Lifesciences 2-5030-025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Strep-Tactin™XT 4Flow™ ist eine 4%ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™XT, die sich für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen eignet.
- Aufgrund des breiten pH-Wert-Spektrums, ausgezeichneter Druckstabilität, hervorragender Target-Reinheit (> 95 %) und der höchsten Bindungsaffinität wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine in geringer Menge oder mit schwierigen Anforderungen.
- Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
- Darüber hinaus ermöglicht Strep-Tactin™XT 4Flow™ die Anwendung von Vergällungsmitteln wie Harnstoff.
- Im Vergleich zu Strep-Tactin™XT 4Flow™ hat Strep-Tactin™XT 4Flow™ eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™XT, was zu einer 2-fach höheren Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
- Die Suspension kann statt zur Chargenaufreinigung zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
- Zum Packen einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50%ige Suspension erforderlich.
Spezifikation
4 % Agarose, vernetzt | |
50 mL | |
Vorverpackte Schwerkraft-Durchflusssäule |
50 bis 150 μm | |
Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ High Capacity Resin > Menge: 50 mL
Nur für Forschungszwecke.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur