Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ High Capacity Resin
Strep-Tactin™XT 4Flow™ High Capacity Resin ist eine 50%ige Suspension zur Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Marke:  IBA Lifesciences 2-5030-002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16674724
  • 157.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Strep-Tactin™XT 4Flow™ ist eine 4%ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™XT, die sich für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen eignet.
  • Aufgrund des breiten pH-Wert-Spektrums, ausgezeichneter Druckstabilität, hervorragender Target-Reinheit (> 95 %) und der höchsten Bindungsaffinität wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine in geringer Menge oder mit schwierigen Anforderungen.
  • Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
  • Darüber hinaus ermöglicht Strep-Tactin™XT 4Flow™ die Anwendung von Vergällungsmitteln wie Harnstoff.
  • Im Vergleich zu Strep-Tactin™XT 4Flow™ hat Strep-Tactin™XT 4Flow™ eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™XT, was zu einer 2-fach höheren Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
  • Die Suspension kann statt zur Chargenaufreinigung zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
  • Zum Packen einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50%ige Suspension erforderlich.
Spezifikation
Spezifikation
4 % Agarose, vernetzt
4 mL
Vorverpackte Schwerkraft-Durchflusssäule
50 bis 150 μm
Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ High Capacity Resin > Menge: 4 mL
Nur für Forschungszwecke.