Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ High Capacity Resin
BIOPHARMA
Strep-Tactin™XT 4Flow™ High Capacity Resin ist eine 50%ige Suspension zur Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Marke:  IBA Lifesciences 2-5030-500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17277810
  • 21245.00 CHF / 1000 Milliliter
Verfügbar ab: 20-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Strep-Tactin™XT 4Flow™ ist eine 4 %-ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™XT, die sich für die Aufreinigung von Strep-tag™II- oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen eignet.
  • Aufgrund des breiten pH-Wert-Spektrums, ausgezeichneter Druckstabilität, hervorragender Target-Reinheit (>95 %) und der höchsten Bindungsaffinität wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine in geringer Menge oder mit schwierigen Anforderungen.
  • Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
  • Darüber hinaus ermöglicht Strep-Tactin™XT 4Flow™ die Anwendung von Vergällungsmitteln wie Harnstoff.
  • Die Suspension kann statt zur Chargenaufreinigung zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
  • Zum Packen einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50 %-ige Suspension erforderlich.
Spezifikation
Spezifikation
Harz mit hoher Kapazität
1.000 ml
Aufreinigung von Strep-Tag™II- oder Twin-Strep-Tag™ Fusionproteinen
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ High Capacity Resin > Menge: 1000 mL
Nur für Forschungszwecke.