Learn More
Brand™ 60GR Hahnfett, silikonfrei, Tube
Ideal zum Schmieren von Büretten-Absperrhähnen.
Marke:  Brand™ 61610
51.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17814478
  • 55.43 CHF / 30 Gramm
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Einfach mit Mucasol™ zu entfernen
  • Gute Grundbeständigkeit und Beständigkeit gegen Säuren
  • Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis +320 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schmierstoff
Rörchen
-40°bis +320 °C
Bürette Absperrhahn
60 g
60 g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    17
    Stunden
    16
    Minuten
    24
    Sekunden
    1
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
    Tage
    72
    Stunden
    16
    Minuten
    24
    Sekunden
    1
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ 60GR Hahnfett, silikonfrei, Tube > Kann verwendet werden mit: Zum Schmieren von Bürette-Absperrhähnen und zur Verwendung in Laboren