Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silikonfett, mittlere Viskosität, Röhrchen mit 35 g
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 386110010
30.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11989387
  • 35.50 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikonfett
Je 1
1,23 oz.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Silicone grease Bayer
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471309 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number386110010
ChargennummerA0461612 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number386110010
ChargennummerA0461612 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number386110010
ChargennummerA0446829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number386110010
ChargennummerA0454631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number386110010
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Silikonfett, mittlere Viskosität, Röhrchen mit 35 g > je 1 Stück; Röhrchen