Learn More
Thermo Scientific Chemicals DuPont Molykote™ Hochvakuum-Schmierfett
Dient als Schmiermittel gegen das Festfressen in Glasschliffverbindungen. Es dient zum Schmieren von Synthetik- und Silikonkautschukdichtungen. Darüber hinaus wird es zum Schmieren von Absperrventilen, Regelventilen, Durchflussmesserlagern, keramischen Kükenhähnen und Feuerlöscherventilen verwendet.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 044224.KT
87.26 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15471977
  • 89.50 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dient als Schmiermittel gegen das Festfressen in Glasschliffverbindungen. Ebenso zum Schmieren von Synthetik- und Silikonkautschukdichtungen. Darüber hinaus wird es zum Schmieren von Absperrventilen, Regelventilen, Durchflussmesserlagern, keramischen Kükenhähnen und Feuerlöscherventilen verwendet. Zudem dient es zur Schmierung von Wasserbehandlungs- und Laborgeräten, zur Schmierung von O-Ringen an Ferngläsern und Teleskopen und zur Verhinderung des Beschlagens empfindlicher Linsen.
Je 1
5.3 oz.
Rörchen
-40 bis 204 °C
150 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3167127 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number
Chargennummer3167127 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DuPont Molykote™ Hochvakuum-Schmierfett > 1each