Learn More
Merck TRICHTER
Marke:  Merck XFUF04716
Artikelnummer. 11783663
  • 104.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Trichter
75 mL
Name des Produkts
Merck TRICHTER > Fassungsvermögen:75ml