Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Sphingosine Kinase 2/SPHK2 Protein
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
Marke: R&D Systems™ 5298-SK-010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Recombinant Human Sphingosine Kinase 2/SPHK2 Protein is derived from Sf 21 (baculovirus).
Spezifikation
Supplied as a 0.2μm filtered solution in MES, NaCl, Glycerol and DTT. | |
70 kDa | |
10μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -70° C as supplied. 3 months, -70° C under sterile conditions after opening. | |
Recombinant |
56848 | |
Sphingosine Kinase 2/SPHK2 | |
Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human Sphingosine Kinase 2/SPHK2 protein Asn2-Pro654,with an N-terminal 5-His tag | |
Unconjugated | |
90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Recombinant Human Sphingosine Kinase 2/SPHK2 Protein > 10ug; Carrier Free
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur