Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Swabbing Templates
These swabbing templates are ideal for ensuring consistency when swabbing for cleaning validation purposes. They are made in a cleanroom and come individually bagged to help reduce the risk of contamination.
Marke: Sampling Systems™ 8888H-100S
Beschreibung
- Available sterile or non-sterile
- Ensures consistent validation results
Spezifikation
Swabbing Template | |
Nicht autoklavierbar | |
No | |
100 x 100 mm |
HDPE | |
Single-use | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
116274 | Konformitätsbescheinigung | 27/03/2025 | 8888H-100S |