Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Swabbing Templates
These swabbing templates are ideal for ensuring consistency when swabbing for cleaning validation purposes. They are made in a cleanroom and come individually bagged to help reduce the risk of contamination.
199.00 CHF - 233.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Swabbing Template
Material HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Single-use
Skala No
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Sterilität Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17992062
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8888H-50
Unsteril 50 x 50 mm
199.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17972072
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8888H-50S
Steril 50 x 50 mm
226.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17942122
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8888H-100
Unsteril 100 x 100 mm
209.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17982062
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8888H-100S
Steril 100 x 100 mm
233.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Available sterile or non-sterile
  • Ensures consistent validation results
Spezifikation
Spezifikation
Swabbing Template
Nicht autoklavierbar
No
HDPE
Single-use
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare Swabbing Templates