Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Swabbing Templates
These swabbing templates are ideal for ensuring consistency when swabbing for cleaning validation purposes. They are made in a cleanroom and come individually bagged to help reduce the risk of contamination.
Marke: Sampling Systems™ 8888H-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Available sterile or non-sterile
- Ensures consistent validation results
Spezifikation
Swabbing Template | |
Nicht autoklavierbar | |
No | |
100 x 100 mm |
HDPE | |
Single-use | |
Unsteril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare Swabbing Templates > SteriWare Swabbing Templates; Sterility: Non-sterile; Dimensions (L x W): 100 x 100 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur