Learn More
Cole-Parmer™ BUERSTE PE ROT MIT GRIFF KURZ 20,3CM
This Utility Brush with Handle and Polyester Bristles is effective cleaning for a variety of applications.
Marke: Cole-Parmer™ 84550-34
Beschreibung
- Synthetic block is moisture and bacteria proof.
- Hang-up hole provide easy storage.
- Gnarled grip offers safe handling.
- The utility brushes come with medium-stif crimped bristles to help carry more water or solution to the cleaning surface.
- Applications include pots, pans, vats, kettles, and counters.
Spezifikation
Mehrzweckbürste | |
Steif | |
Rot | |
130 mm | |
5.5 in. | |
140 mm | |
Je 1 |
Polyester | |
Kunststoff | |
5.1 in. | |
Allgemeine Reinigungsanwendungen | |
8 in. | |
200 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ BUERSTE PE ROT MIT GRIFF KURZ 20,3CM > Rot; Durchmesser:130mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur