Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Volumenmessschaufel
Einzeln verpackt; kann direkt aus dem Beutel entnommen und verwendet werden. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Messschaufel ermöglicht ein genaues Abmessen kleiner Volumina.
60.85 CHF - 78.30 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Volumetrische Schaufel |
---|---|
Material | HDPE |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12734948
![]() |
Sampling Systems™
8640H-01S |
1 ml | 18 mm | 153 mm | Steril |
78.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12744948
![]() |
Sampling Systems™
8640H-05S |
5 ml | 29 mm | 165 mm | Steril |
78.05 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12754948
![]() |
Sampling Systems™
8640H-10S |
10 ml | 35 mm | 171 mm | Steril |
78.05 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12764948
![]() |
Sampling Systems™
8640H-20S |
20 mL | 43 mm | 180 mm | Steril |
78.30 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15819541
![]() |
Sampling Systems™
8640H-01 |
1 ml | 18 mm | 153 mm | Unsteril |
60.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15829541
![]() |
Sampling Systems™
8640H-0123S |
1,23 mL | 18 mm | 155 mm | Steril |
78.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15839541
![]() |
Sampling Systems™
8640H-0246S |
2,46 mL | 23 mm | 160 mm | Steril |
78.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15849541
![]() |
Sampling Systems™
8640H-05 |
5 ml | 29 mm | 165 mm | Unsteril |
60.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15859541
![]() |
Sampling Systems™
8640H-10 |
10 ml | 35 mm | 171 mm | Unsteril |
60.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15869541
![]() |
Sampling Systems™
8640H-20 |
20 mL | 43 mm | 180 mm | Unsteril |
60.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Volumetrische Schaufel | |
HDPE | |
Ja |
Diese volumetrischen Löffel sind keine zertifizierten Messgeräte. Benutzerüberprüfung erforderlich.