Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Volumenmessschaufel
BIOPHARMA
Einzeln verpackt; kann direkt aus dem Beutel entnommen und verwendet werden. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Messschaufel ermöglicht ein genaues Abmessen kleiner Volumina.
Marke:  Sampling Systems™ 8640H-05S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12744948
  • 78.05 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Volumetrische Schaufel
5 ml
Steril
165 mm
HDPE
Ja
29 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer120414 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/05/2025 Catalog Number8640H-05S
Chargennummer119822 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/11/2024 Catalog Number8640H-05S
Chargennummer117324 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2024 Catalog Number8640H-05S
Chargennummer106796 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2023 Catalog Number8640H-05S
Chargennummer071057 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/12/2022 Catalog Number8640H-05S
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Volumenmessschaufel > Kapazität: 5 ml
Diese volumetrischen Löffel sind keine zertifizierten Messgeräte. Benutzerüberprüfung erforderlich.