Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Volumenmessschaufel
BIOPHARMA
Einzeln verpackt; kann direkt aus dem Beutel entnommen und verwendet werden. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Messschaufel ermöglicht ein genaues Abmessen kleiner Volumina.
Marke:  Sampling Systems™ 8640H-0123S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15829541
  • 78.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Volumetrische Schaufel
1,23 mL
Steril
155 mm
HDPE
Ja
18 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer117322 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/02/2024 Catalog Number8640H-0123S
Chargennummer105297 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/07/2022 Catalog Number8640H-0123S
Chargennummer104592 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/07/2022 Catalog Number8640H-0123S
Chargennummer105498 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/07/2022 Catalog Number8640H-0123S
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Volumenmessschaufel > Kapazität: 1.23 ml
Diese volumetrischen Löffel sind keine zertifizierten Messgeräte. Benutzerüberprüfung erforderlich.