Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Volumenmessschaufel
Einzeln verpackt; kann direkt aus dem Beutel entnommen und verwendet werden. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Messschaufel ermöglicht ein genaues Abmessen kleiner Volumina.
Marke: Sampling Systems™ 8640H-05
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Volumetrische Schaufel | |
5 ml | |
Unsteril | |
165 mm |
HDPE | |
Ja | |
29 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
121851 | Konformitätsbescheinigung | 27/05/2025 | 8640H-05 |
116249 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 8640H-05 |
109257 | Konformitätsbescheinigung | 02/05/2023 | 8640H-05 |
105712 | Konformitätsbescheinigung | 30/09/2022 | 8640H-05 |
101707 | Konformitätsbescheinigung | 19/08/2022 | 8640H-05 |
Diese volumetrischen Löffel sind keine zertifizierten Messgeräte. Benutzerüberprüfung erforderlich.