Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Sack-Probenehmer
Sampling System™ SteriWare™ Einweg-Sack-Probenehmer ist ein hygienisches Einweg-Gerät, das speziell für die Entnahme von Proben durch die Seite eines Sacks entwickelt wurde.
231.00 CHF - 293.00 CHF
Spezifikation
Material HDPE
Länge (metrisch) 400 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Sterilität Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11995846
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8085A-100
Unsteril 25 mm
231.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11905856
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8085A-100S
Steril 25 mm
254.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15691582
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8085N-100S
Steril 14 mm N/A N/A N/A
15839461
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8085N-100
Unsteril 14 mm N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Schwenken Sie den Probennehmer nach unten, damit das Produkt in den Probensammelbeutel fließen kann
  • Verschließen Sie die Öffnung mit einem Sampling Systems™ UA-Etikett
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
400 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Sack-Probenehmer