Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Sack-Probenehmer
Sampling System™ SteriWare™ Einweg-Sack-Probenehmer ist ein hygienisches Einweg-Gerät, das speziell für die Entnahme von Proben durch die Seite eines Sacks entwickelt wurde.
Marke:  Sampling Systems™ 8085N-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839461
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Schwenken Sie den Probennehmer nach unten, damit das Produkt in den Probensammelbeutel fließen kann
  • Verschließen Sie die Öffnung mit einem Sampling Systems™ UA-Etikett
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Unsteril
400 mm
14 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Sack-Probenehmer > dimProductType: Nicht steril