Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Sack-Probenehmer
Sampling System™ SteriWare™ Einweg-Sack-Probenehmer ist ein hygienisches Einweg-Gerät, das speziell für die Entnahme von Proben durch die Seite eines Sacks entwickelt wurde.
Marke:  Sampling Systems™ 8085A-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11995846
  • 231.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Schwenken Sie den Probennehmer nach unten, damit das Produkt in den Probensammelbeutel fließen kann
  • Verschließen Sie die Öffnung mit einem Sampling Systems™ UA-Etikett
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Unsteril
400 mm
25 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Sack-Probenehmer > dimProductType: Nicht steril