Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Sack-Probenehmer
Sampling System™ SteriWare™ Einweg-Sack-Probenehmer ist ein hygienisches Einweg-Gerät, das speziell für die Entnahme von Proben durch die Seite eines Sacks entwickelt wurde.
Marke: Sampling Systems™ 8085N-100S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Schwenken Sie den Probennehmer nach unten, damit das Produkt in den Probensammelbeutel fließen kann
- Verschließen Sie die Öffnung mit einem Sampling Systems™ UA-Etikett
Spezifikation
HDPE | |
Steril | |
400 mm | |
14 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Sack-Probenehmer > dimProductType: Steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur