Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverflasche
Entwickelt für die Anforderungen der pharmazeutischen und hygienischen Industrie. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverflasche ist eine hochwertige Weithalsflasche mit Schraubverschluss.
62.20 CHF - 151.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flasche |
---|---|
Material | Polypropylen |
Enthält | Einzeln verpackt |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Produkttyp | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Produkttyp | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15819571
![]() |
Sampling Systems™
8890P-250 |
250 ml | 76 mm | Flasche | 89 mm |
70.70 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15829571
![]() |
Sampling Systems™
8890P-250S |
250 ml | 76 mm | Flasche | 89 mm |
147.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15839571
![]() |
Sampling Systems™
8890P-500 |
500 ml | 106 mm | Flasche | 108 mm |
62.20 CHF
37 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15849571
![]() |
Sampling Systems™
8890P-500S |
500 ml | 106 mm | Flasche | 108 mm |
151.00 CHF
37 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Erhältlich in 2 Größen
- Pulverfeste Abdichtung
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Flasche | |
Polypropylen | |
Einzeln verpackt |