Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverflasche
BIOPHARMA
Entwickelt für die Anforderungen der pharmazeutischen und hygienischen Industrie. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverflasche ist eine hochwertige Weithalsflasche mit Schraubverschluss.
Marke:  Sampling Systems™ 8890P-250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15819571
  • 70.70 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Erhältlich in 2 Größen
  • Pulverfeste Abdichtung
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Flasche
Einzeln verpackt
Unsteril
89 mm
Polypropylen
250 ml
76 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer116226 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2024 Catalog Number8890P-250
Chargennummer108032 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/06/2023 Catalog Number8890P-250
Chargennummer106810 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/04/2023 Catalog Number8890P-250
Chargennummer53765 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/10/2022 Catalog Number8890P-250
Chargennummer102346 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/08/2022 Catalog Number8890P-250
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverflasche > Kapazität: 250 ml