Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverflasche
Entwickelt für die Anforderungen der pharmazeutischen und hygienischen Industrie. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverflasche ist eine hochwertige Weithalsflasche mit Schraubverschluss.
Marke: Sampling Systems™ 8890P-250S
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Erhältlich in 2 Größen
- Pulverfeste Abdichtung
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Flasche | |
Einzeln verpackt | |
Steril | |
89 mm |
Polypropylen | |
250 ml | |
76 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
120379 | Konformitätsbescheinigung | 31/01/2025 | 8890P-250S |
119291 | Konformitätsbescheinigung | 19/08/2024 | 8890P-250S |
117950 | Konformitätsbescheinigung | 14/03/2024 | 8890P-250S |
117311 | Konformitätsbescheinigung | 26/01/2024 | 8890P-250S |
110500 | Konformitätsbescheinigung | 25/09/2023 | 8890P-250S |