Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverflasche
BIOPHARMA
Entwickelt für die Anforderungen der pharmazeutischen und hygienischen Industrie. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverflasche ist eine hochwertige Weithalsflasche mit Schraubverschluss.
Marke:  Sampling Systems™ 8890P-500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839571
  • 62.20 CHF / 37 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Erhältlich in 2 Größen
  • Pulverfeste Abdichtung
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Flasche
Einzeln verpackt
Unsteril
108 mm
Polypropylen
500 ml
106 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer110504 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/11/2023 Catalog Number8890P-500
Chargennummer109294 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/05/2023 Catalog Number8890P-500
Chargennummer105835 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/08/2022 Catalog Number8890P-500
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverflasche > Kapazität: 500 ml