Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenschöpfer
BIOPHARMA
Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Schöpfer ermöglichen eine effiziente Probenahme von Oberflächen von Flüssigkeiten.
59.65 CHF - 92.70 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Einwegprodukt Ja
Außendurchmesser (metrisch) 48 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Material Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
15128086
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8053H-50
Weiß HDPE Unsteril
63.70 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15869441
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8053B-50
Blau Polypropylen Unsteril
59.65 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15879441
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8053B-50S
Blau Polypropylen Steril
92.70 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15889441
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8053H-50S
Weiß HDPE Steril
73.40 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Das einteilig geformte Design wurde speziell für eine Standard-Deckelbefestigung konstruiert
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Ja
48 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenschöpfer