Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenschöpfer
BIOPHARMA
Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Schöpfer ermöglichen eine effiziente Probenahme von Oberflächen von Flüssigkeiten.
Marke:  Sampling Systems™ 8053H-50S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15889441
  • 73.40 CHF / 40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Das einteilig geformte Design wurde speziell für eine Standard-Deckelbefestigung konstruiert
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Ja
Weiß
50 ml
Steril
48 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenschöpfer > Farbe: Weiß