Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenschöpfer
Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Schöpfer ermöglichen eine effiziente Probenahme von Oberflächen von Flüssigkeiten.
Marke: Sampling Systems™ 8053B-50S
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Das einteilig geformte Design wurde speziell für eine Standard-Deckelbefestigung konstruiert
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Polypropylen | |
Ja | |
Blau |
50 ml | |
Steril | |
48 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
119386 | Konformitätsbescheinigung | 11/11/2024 | 8053B-50S |
109553 | Konformitätsbescheinigung | 01/09/2023 | 8053B-50S |
109533 | Konformitätsbescheinigung | 31/05/2023 | 8053B-50S |
104236 | Konformitätsbescheinigung | 30/09/2022 | 8053B-50S |
117373 | Analysenzertifikat | 12/02/2024 | 8053B-50S |